Vai a
E2031
Eliprodil
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
α-(4-Chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidineethanol, SL 820715
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 177.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23ClFNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 177.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(CC1)Cc2ccc(F)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
InChI key
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Adra1a(29412)
Biochem/physiol Actions
NR2B selective NMDA glutamate receptor antagonist which appears to target the "polyamine site" on the NMDA receptor, setting it apart from other NR2B receptor antagonists. Possesses neuroprotective effects in models of ischemia, but prolongs the QT interval in patients; currently under investigation for acute and chronic pain.
NR2B selective NMDA glutamate receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L6295SML1428SML2500
Eliprodil ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
E2031
Eliprodil
O4I2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1428
O4I2
Senicapoc ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2500
Senicapoc
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eliprodil
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)