Documenti fondamentali
578886
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-4,4,5,5-d4
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
L-Ornithine-4,4,5,5-d4
Scegli un formato
10 MG
CHF 1’340.00
CHF 1’340.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 1’340.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4H9N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’340.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
216-218 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3D2
RHGKLRLOHDJJDR-KKOAYFQZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Peter E L Pontoppidan et al.
The Journal of nutrition, 145(7), 1472-1480 (2015-05-29)
Intensive chemotherapy frequently results in gut toxicity, indicated by oral and intestinal mucositis, resulting in poor treatment outcomes and increased mortality. There are no effective preventive strategies against gut toxicity and the role of diet is unknown. We hypothesized that