5.04043
Rho Inhibitor II, Y16
Sinonimo/i:
Rho Inhibitor II, Y16, PDZ Rho-Binding Domain Blocker, p115 Rho-Binding Domain Blocker, LARG Rho-Binding Domain Blocker, (E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione, (4E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, p115 Rho-Binding Domain Blocker, PDZ Rho-Binding Domain Blocker, LARG Rho-Binding Domain Blocker, (E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione, (4E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedio
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=CC=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=C3C(=O)NN(C3=O)C4=CC=CC=C4
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
RhoGEF
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3