Documenti
H8627
Sigma-Aldrich
Idrossiurea
98% (elemental analysis), powder, RNR inhibitor
Sinonimo/i:
Idrossicarbamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.05
Beilstein:
1741548
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Idrossiurea, 98%, powder
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L'idrossiurea è un analogo idrossilato dell'urea. Ha un effetto benefico nell'aumentare i livelli di emoglobina fetale (HbF), che a sua volta riduce la frequenza delle crisi gravi e la necessità di trasfusioni di sangue nei pazienti affetti da anemia falciforme. L'idrossiurea presenta una specificità del ciclo cellulare per la fase S, che porta all'arresto delle cellule da G1 a S. Questo agente mielosoppressivo non alchilante specifico per la fase S ha un meccanismo d'azione non specifico per le piastrine.
Applicazioni
L′idrossiurea è stata utilizzata:
  • per la sincronizzazione del ciclo cellulare nelle cellule di carcinoma mammario umano MCF-7, nello Schizosaccharomyces pombe, nella radice primaria delle piantine
  • come farmaco per il trattamento del parassita Leishmania mexicana nel saggio della vitalità e del ciclo cellulare
  • come inibitore nel saggio dell′adesione e della motilità cellulare nelle cellule knockdown CD9 e nelle cellule Caki di controllo
Azioni biochim/fisiol
Anti-neoplastico. Inattiva la ribonucleotide reduttasi formando un radicale libero ossido nitrico che lega un radicale libero tirosile nel sito attivo dell′enzima. Questo blocca la sintesi dei desossinucleotidi inibendo la sintesi del DNA e inducendo la sincronizzazione o la morte cellulare in fase S.
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sull′apoptosi. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca sull′apoptosi. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Flow cytometric chromosome sorting in plants: the next generation
Vrana J, et al.
Methods, 57(3), 331-337 (2012)
Hydroxyurea Toxicity
Jinna S and Khandhar PB
StatPearls [Internet] (2019)
The utility of tetraspanin CD9 as a biomarker for metastatic clear cell renal cell carcinoma
Garner JM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471(1), 21-25 (2016)
Thrombocytosis: essential thrombocythemia and reactive causes
Altomare I and Kessler CM
Consultative Hemostasis and Thrombosis, 346-373 (2019)
Mus81, Rhp51(Rad51), and Rqh1 form an epistatic pathway required for the S-phase DNA damage checkpoint.
Willis N and Rhind N
Molecular Biology of the Cell, 20(3), 819-833 (2009)
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.