480748
Neuronal Differentiation Inducer, Isobavachin
A cell-permeable, 8-prenyl flavone that is shown to induce differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into neuronal cells and astrocytes, at 100 nM.
Sinonimo/i:
Neuronal Differentiation Inducer, Isobavachin, 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one, Isobavachin, Isobavachin, 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2