476496
UNC0321
>98% (HPLC), solid, protein lysine methyltransferase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Protein Lysine Methyltransferase Inhibitor, UNC0321, 7-(2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethoxy)-6-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazolin-4-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Protein Lysine Methyltransferase Inhibitor, UNC0321,
Saggio
>98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light tan
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3