Documenti fondamentali
260920
Sigma-Aldrich
DNA Methyltransferase Inhibitor
The DNA Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 32675-71-1, controls the biological activity of DNA Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
DNA Methyltransferase Inhibitor, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propionic acid, RG108, DNA MTase Inhibitor I
Scegli un formato
10 MG
CHF 199.00
CHF 199.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 199.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
CHF 199.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
115 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CC(N3C(=O)c4c(cccc4)C3=O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H14N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h1-8,10,16,20H,9H2,(H,24,25)
HPTXLHAHLXOAKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable, specific DNA methyltransferases inhibitor (IC50 = 115 nM for CpG methylase M.SssI) that displays anti-proliferative, but not cytotoxic, properties. Unlike the commonly used inhibitor 5-azacytidine, RG108 directly interacts with DNA methyltransferase active site via its carboxy group.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
CPG methylase M.Sssl
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Brueckner, B., et al. 2005. Cancer Res.65, 6305.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Azacitidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1045520
Azacitidina
Sinefungin 95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S8559
Sinefungin
Trichostatin A ≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Sigma-Aldrich
T8552
Trichostatin A