475886
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt
Cell permeable. L-Arginine analog that acts as a competitive inhibitor of all three isoforms of NOS.
Sinonimo/i:
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt, N ω-Me-L-Arg, N G-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA, Nω-Me-L-Arg, NG-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA
Saggio
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
eNOS
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
O’Kane, K.P., et al. 1994. Br. J. Clin. Pharmacol. 38, 311.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4651.
Mehta, J.L., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 173, 438.
Thomas, G., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 177.
Sakuma, I., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8664.
Hibbs, J.B., et al. 1987. Science237, 473.
Palmer, R.M.J., et al. 1987. Nature327, 524.
WGK 3