Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 99.70 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 351.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 99.70
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN\C(NC)=N\CCC[C@H](N)C(O)=O.Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.Oc3ccc(cc3)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-10-8(11-2)12-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
InChI key
HISUXCNNXYEHER-YJSASASGSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description - | description Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity. | description 98 atom % D, 95% (CP) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay 95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| solubility methanol: 10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?