Documenti fondamentali
443300
Sigma-Aldrich
MCI-186
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury.
Sinonimo/i:
MCI-186, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, PMP, Edaravone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 6713
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
cream
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury. Inhibits iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates (IC50 = 15 µM). Inhibits mitochondrial permeability transition pore.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A free radical scavenger and antioxidant
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 15 µM inhibiting iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Katare, R. G., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, H2171.
Kawai, H., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 281, 921.
Yamamoto, Y., et al. 1996. Redox. Report 2, 333.
Watanabe, T., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 1597.
Nishi, H., et al. 1989. Stroke 20, 1236.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1