Y0001138
Phenazone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenazone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. eboll.
287 °C/265 mmHg (lit.)
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti