440153
L-α-lysophosphatidylinositol sodium salt
>99% (HPLC), powder, GPR55 agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, L-α-lysophosphatidylinositol LPI, Lyso PI, Soy Lyso PI
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, A potent agonist and assumed endogenous ligand of GPR55.
Livello qualitativo
Saggio
>99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OP(OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-][Na+])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Oka, S., et al. 2007.
Biochem. Biophys. Res. Commun.362, 928.
WGK 2