Vai a
L4754
3-sn-lisofosfatidiletanolammina
Type I, ≥99%
Sinonimo/i:
1-acil-sn-glicero-3-fosfo(2-amminoetanolo), L-α-lisocefalina, L-α-lisofosfatidiletanolammina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 455.00
CHF 341.25
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’300.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 125.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type I
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
La lisofosfatidiletanolammina (LysoLPE), parte preponderante del lisofosfolipide, si produce per idrolisi parziale della fosfatidiletanolammina.
Application
La 3-sn-lisofosfatidiletanolammina da tuorlo d′uovo è stata usata:
  • per la preparazione di liposomi per un saggio di binding e vescicolazione dei liposomi
  • come standard fosfolipidico nella cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) per determinare la composizione fosfolipidica di microparticelle derivate dalle piastrine
  • come standard fosfolipidico nella cromatografia su strato sottile (TLC) per identificare i fosfolipidi presenti in vacuoli parassitofori contenenti Leishmania amazonensis
Biochem/physiol Actions
La lisofosfatidiletanolammina (LPE) partecipa ai processi fisiologici e patologici del sistema nervoso centrale. Svolge un ruolo chiave nella funzionalità della membrana cellulare, nell′apoptosi, nello stress ossidativo e nelle risposte infiammatorie
Le L-α-lisofosfatidiletanolamine del tuorlo d′uovo sono arricchite con gli acidi grassi acilati stearato e palmitato.
Analysis Note
Contiene principalmente acidi stearici e palmitici.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L4129P8318P7943
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)