Documenti
40-50015
Millipore
Liquido di sheath, 20 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.51
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 20 L
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Gli strumenti FLEXMAP 3D, Luminex 100 e Luminex 200 richiedono un liquido di sheat (sheath fluid) che funga da mezzo di convogliamento per trasportare il campione nella camera di flusso dello strumento.
Applicazioni
Da utilizzare con i sistemi FlexMAP 3D, Luminex 200 e Luminex 100
Linkage
Sostituisce: Questo prodotto sostituisce il prodotto #SHEATHFLUID.
Informazioni sulla sostituzione: il prodotto 40-50015 è stato sostituito dal prodotto 40-50021.
Note legali
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany