Documenti
40-50021
Millipore
Liquido di sheath xMAP® PLUS, 20L, RUO
Sinonimo/i:
xMAP Sheath Fluid
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
NACRES:
NC.41
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 20 L
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Gli strumenti FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE e Luminex 200 richiedono un liquido di sheat (sheath fluid) PLUS che funga da mezzo di convogliamento per trasportare il campione nella camera di flusso dello strumento.
Applicazioni
Da utilizzare con gli strumenti FlexMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE e Luminex 200.
Note legali
MILLIPLEX è un marchio registrato di proprietà di Merck KGaA, Darmstadt, Germania
FLEXMAP 3D system is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Tips help choose the right MILLIPLEX® assay, ensuring compatibility and providing guidance for multiplex workflows.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.