324831
EGF human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, solid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EGF, Human, Recombinant, E. coli, Epidermal Growth Factor, Human, Recombinant, E. coli
Scegli un formato
CHF 608.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 608.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
EGF, Human, Recombinant, E. coli,
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 3527
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
<1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg EGF)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Yoshida, T., et al. 1993. Brain Res. Dev.76, 147.
Rubin, J.S., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 415.
Carpenter, G., and Wahl, M.I. 1990. In The Epidermal Growth Factor Family in Peptide Growth Factors and Their Receptors (Sporn, M.B., and Roberts, A.B., eds.) Springer-Verlag, New York, p 69.
Downward, J., et al. 1984. Nature311, 483.
Gray, A., et al. 1983. Nature303, 722.
Scott, J., et al. 1983. Science221, 236.
Cohen, S. 1960. Proc. Natl. Acad. Sci. USA46, 302.
WGK 2