322327
Diphtheria Toxin, CRM Mutant
Diphtheria Toxin, CRM197 Mutant, CAS 92092-36-9, is a nontoxic material with a glycine to glutamic acid mutation at amino acid 52 in fragment A, resulting in the complete loss of enzymatic activity.
Sinonimo/i:
Diphtheria Toxin, CRM Mutant
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mutant with loss of enzymatic activity to catalyze the ADP ribosylation of EF-2 factor
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Kaefer, M., et al. 2000. J. Urol.163, 580.
Gupta, R.K., et al. 1997. Vaccine15, 1341.
Bixler, G.S., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.251, 175.
Giannini, G., et al. 1984. Nucleic Acids Res.12, 4063.
Uchida, T., et al. 1973. J. Biol. Chem. 248, 3851.
Pappenheimer, Jr., A.M., et al. 1972. Immunochem. 9, 891.
WGK 3