268298
DAPI, Dihydrochloride
Cell-permeable DNA-binding dye.
Sinonimo/i:
DAPI, Dihydrochloride, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex ~359 nm
λem ~461 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Binds preferentially to DNA rich in adenine and thymine
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3