219477
Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987
The Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987, also referenced under CAS 141992-47-4, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987, 1,4-Dimethoxyacridine-9(10H)-thione
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
ethanol: 2.5 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CDK4/D1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3