M5670
Anti-MAP Kinase- ERK1/ERK2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2), Anti-Mitogen Activated Protein Kinase
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2) antibody produced in rabbit, whole antiserum
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen ERK-2 42 kDa
antigen, ERK-1 44 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:40,000-1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast extract, respectively
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)