This enzyme hydrolyzes b1,4-glucan linkages in cellulose. Beta-glucan polysaccharides contain b1,4-glucan linkages.
219466
CELLULYSIN™ Cellulase, Trichoderma viride
Sinonimo/i:
β-D-glucosidase, endo-β-1,4 glucanase, cellobiohydrolase
Scegli un formato
CHF 205.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 205.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Trichoderma viride)
Stato
solid
Attività specifica
≥10,000 units/g dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
transformation: suitable
Colore
yellow-white
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Tomita, Y., et al. 1968. J. Ferment. Technol.46, 701.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
-
Does this preparation have activity on beta-glucan polysaccharides other than cellulose, (e.g. xylan, yeast glucan, laminarin, lichenin etc.)?
1 answer-