208923
CaMKII Inhibitor XII
Sinonimo/i:
CaMKII Inhibitor XII, Ca 2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Inhibitor XII
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2