SRP9000
Prolactin human
human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
PRL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Potenza
≤2 ng/mL Nb2-11 cells proliferation EC50
Durata
2 yr
PM
23 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... prl(5617)
Descrizione generale
Prolactin (PRL) is a multifunctional polypeptide hormone primarily produced by the lactotrophic cells of the anterior pituitary gland in vertebrates.
Applicazioni
- in in vitro experiments to examine its effects in sleep-like concentrations on T-cell migration
- to study its effects on claudin 2 (CLDN2) expression in the Caco-2 intestinal epithelial cell model
- in microplate assays to demonstrate the specificity of the antibodies for vasoinhibin
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3