Documenti fondamentali
208291
Millipore
Cloruro di calcio
for molecular biology
Sinonimo/i:
CaCl₂
Scegli un formato
250 G
CHF 44.10
CHF 44.10
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 44.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
CHF 44.10
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 1659
Saggio
≥99% (complexometric)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 150 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9