2080-OP
Agarose
OmniPur® Grade, Super-Fine Resolution
Sinonimo/i:
OmniPur® Agarose Super-Fine Resolution, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Stato
fine powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrizione generale
Specifications:
Ash: ≤0.35%
Conductivity (1%, water): ≤10 µmho
DNase: None detected
EEO (-mr): ≤0.12
Gelling range (3%): ≤35.5°C
Gel strength (1.5%): ≥500 g/cm
Melting point (1.5%): ≤70.0°C Moisture (H2O) ≤7.0%
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): ≤0.11%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
WGK 3