203788
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt, X-Phos, 2Na, BCIP, 2Na
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3