197217
Bcl-xL BH44₋23, Human, Cell-Permeable
A cell-permeable peptide that prevents apoptotic cell death by directly binding to the voltage-dependent anion channel (VDAC) and blocking its activity.
Sinonimo/i:
Bcl-xL BH44₋23, Human, Cell-Permeable, HIV-TAT₄₈₋₅₇-β-Ala-Bcl-x L BH4₄₋₂₃, Ac-GRKKRRQRRR-βA-SNRELVVDFLSYKLSQKGYS-OH
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
20% acetic acid: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Voltage-dependent anion channel (VDAC)
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Futaki, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 5836.
Shimizu, S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 3100.
WGK 1