376816
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable
A cell-permeable peptide analog of Hexokinase II VDAC binding domain peptide.
Sinonimo/i:
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable, HXK2VBD-cpm, H- RQIKIWFQNRRMKWKK-MIASHLLAYFFTELN-NH₂
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Detach and translocate HXK2 from mitochondria to the cytosol
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Altre note
Holinger, E.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 13298.
Sui, D., and Wilson, J.E. 1997. Arch. Biochem. Biophys.345, 111.
WGK 1