Documenti fondamentali
1.94515
Supelco
Acetilacetone
EMPLURA®
Sinonimo/i:
2,4-pentanedione
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
741937
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
11.4 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
140.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup