230723
Chromium(III) chloride hexahydrate
96%
Sinonimo/i:
Chromic chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Densità
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a catalyst in the isomerization of glucose into fructose.
- Precursor in the preparation of chromium(III) oxide nanosheets.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?