Documenti fondamentali
1.93230
Supelco
di-potassio idrogenofosfato triidrato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HK2O4P · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
anhydrous
Stato
solid
pH
9.2(- weakly alkaline)
Punto di fusione
>450 °C (> 842 °F)
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1