Documenti fondamentali
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352316
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
99%
Stato
solid
pH
> 14 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
1,390 °C/1,013 hPa
Punto di fusione
318  °C
Solubilità
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
Cationi in tracce
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1