Documenti fondamentali
1.06516
Supelco
Sodio tiosolfato pentaidrato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodio tiosolfato pentaidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-867-5
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-101.0% (iodometric)
Stato
solid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
48 °C
Densità
1.74 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.008%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%
sulfide (S2-): passes test
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Sintesi di ammidi ariliche da sali di acil-Bunte e azidi ariliche. La ricerca descrive in dettaglio l'applicazione del tiosolfato di sodio pentaidrato in chimica organica di sintesi, in particolare nella sintesi di ammidi ariliche, illustrando la sua utilità nel facilitare reazioni chimiche complesse (Chen et al., 2023).
Linkage
Sostituisce: SX0815-1; SX0815
Risultati analitici
Saggio (iodometrico): 99,5-101,0%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
pH (5%; acqua, 25 °C): 6,0-7,5
pH (10 % acqua): 6,0-7,5
Cloruro (Cl): ≤ 0,008%
Solfato e solfito (come SO₄): ≤ 0,1%
Zolfo (S): test superato
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001%
Azoto totale (N): ≤ 0,002%
Ca (Calcio): ≤ 0,002%
Cu (rame): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potassio): ≤ 0,001%
Mg (magnesio): ≤ 0,001%
Pb (piombo): ≤ 0,0005%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.