17-10499
Kit Magna per MeRIP della m6A - Analisi della N6-Metiladenosina a livello del trascrittoma
Sinonimo/i:
Kit Magna per MeRIP della m6A, Kit di profilazione m6A
Descrizione generale
L'immunoprecipitazione (MeRIP) dell'RNA metilato (m6A) è un metodo che consente di monitorare lo stato dell'm6A e mappare la posizione delle modificazioni dell'RNA m6A a livello del trascrittoma. Il kit Magna per MeRIP della m6A utilizza il metodo MeRIP per consentire l'identificazione e la caratterizzazione delle modifiche dell'RNA m6A a livello del trascrittoma. Nel saggio MeRIP, l'RNA subisce una frammentazione chimica che lo divide in frammenti di 100 nucleotidi o meno, seguita dall'immunoprecipitazione magnetica con un anticorpo monoclonale specifico per m6A. Dopo l'immunoprecipitazione, i frammenti di RNA isolati possono essere sottoposti a qRT-PCR o a sequenziamento dell'RNA (MeRIP-seq). Il protocollo semplificato è facile da eseguire e consente di ottenere risultati con elevati rapporti S/N.
Applicazioni
Componenti
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2