Merck
16-663
Sferette magnetiche Magna ChIP® legate a proteina A+G
provides a rapid, reproducible and efficient collection of immunocomplexes for ChIP and RIP assays
Sinonimo/i:
ChIP magnetic A+G beads, ChIP magnetic A/G beads, ChIP magnetic beads
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41105501
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
storage condition
do not freeze
particle size
~3 μm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
L'immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) è stata ampiamente adattata per lo studio della distribuzione gene-specifica e a livello di genoma di specifiche proteine o di modifiche di proteine che legano il DNA e l'RNA. Simile ai saggi standard di immunoprecipitazione delle proteine, la ChIP comporta l'isolamento di immunocomplessi utilizzando un supporto solido, come l'agarosio o le sferette magnetiche, accoppiato alla proteina A o alla proteina G ricombinanti che legano le IgG. Gli esperimenti di confronto tra le miscele di sferette magnetiche coniugate con proteina A, proteina G e proteine A/G hanno rivelato che una miscela di sferette coniugate con proteina A e G ha funzionato bene con un'ampia varietà di isotipi di anticorpi. L'uso di miscele di proteine A/G ha eliminato la necessità di valutare quali sferette o kit utilizzare per ottenere una particolare combinazione di affinità di legame tra anticorpo e sferette. Oltre a semplificare la procedura, facendo un confronto con l'uso della sola proteina A o della proteina G, le miscele di sferette magnetiche di proteine A/G hanno migliorato il rapporto segnale/rumore senza diminuire il recupero della cromatina in ingresso nei saggi ChIP.
Application
Questa miscela di sferette magnetiche coniugate con proteina A+G consente di utilizzare una gamma più ampia di anticorpi rispetto alle sole proteine A o G & permette una raccolta rapida, riproducibile & efficiente di immunocomplessi per saggi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) e di immunoprecipitazione dell'RNA (RIP).
Utilizzare 20 µL di sospensione di sferette per ogni applicazione ChIP. Include reagenti sufficienti per 50 reazioni di precipitazione. Prima di pipettare, disperdere bene le sferette agitando con vortex.
Utilizzato per rilevare/quantificare: proteina A+G
Physical form
Sospensione liquida. Sospensione di sferette magnetiche in tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente Tween®-20 0,01% e azoturo di sodio 0,09%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di spedizione a 2-8°C. Non congelare.
Analysis Note
Valutata di routine mediante immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) usando estratti nucleari di cellule HeLa e il kit Magna ChIP® A (N° Cat. # 17-610).
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c