Documenti
MABE1006
Sigma-Aldrich
Anti-N6-methyladenosine Antibody (m6A), clone 17-3-4-1
clone 17-3-4-1, from mouse
Sinonimo/i:
N6-methyladenosine, m6A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17-3-4-1, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
RIP: suitable
dot blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
N6-Methyladenosine (m6A ) is an abundant modification found in mRNA, tRNA, snRNA, as well as long non-coding RNA, in all species. RNA adenosine methylation is catalyzed by a multicomponent complex composed of METTL3/MT-A70, METTL14, and WTAP in mammals. & Fat mass and obesity-associated (FTO) and ALKBH5 are two identified demethylases that catalyze oxidative demthylation of m6A. Several functions of m6A modification have been proposed, including mRNA decay, splicing regulation, RNA nuclear export and maturation. (PMID 25171402). Cat. No. MABE1006, Anti-N6-methyladenosine (m6A), clone 17-3-4-1, is a mouse monoclonal that specifically detects RNA molecules with m6A modication.
Immunogeno
Epitopo: N6-methyladenosine
Applicazioni
(RNA) Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated N6-methyladenosine in IME2 transcripts (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research.
A representative lot detected N6-methyladenosine in m6A (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Anti-N6-methyladenosine Antibody (m6A), clone 17-3-4-1 is an antibody against N6-methyladenosine for use in Dot Blot and RNA binding protein immunoprecipitation.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Qualità
μ
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1λ monoclonale di topo purificata, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Nate J Fry et al.
Oncotarget, 9(58), 31231-31243 (2018-08-23)
The mRNA modification N6-methyladenosine (m6A) is involved in many post-transcriptional regulatory processes including mRNA stability and translational efficiency. However, it is also imperative to correlate these processes with phenotypic outputs during cancer progression. Here we report that m6A levels are
Kang Wei et al.
Bioengineered, 13(3), 5236-5250 (2022-02-15)
N6-methyladenosine (m6A) is one of the most significant modifications in human mRNAs. Emerging evidence indicates that m6A participates in the initiation and development of malignant tumors. Nevertheless, the biological roles and mechanism of m6A in osteosarcoma (OS) remain unclear. The
Junfei Han et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 659228-659228 (2022-02-11)
Glioma is the most common type of malignant tumor of the nervous system and is characterized by high mortality and poor outcome. This study aims to investigate the mechanism underlying IGF2 mRNA-binding protein 2 (IGF2BP2) and long noncoding RNA DANCR
Rong-Zhang He et al.
Cancer cell international, 21(1), 616-616 (2021-11-24)
UCA1 is frequently upregulated in a variety of cancers, including CRC, and it can play an oncogenic role by various mechanisms. However, how UCA1 is regulated in cancer is largely unknown. In this study, we aimed to determine whether RNA
Dan Jin et al.
Molecular cancer, 19(1), 40-40 (2020-02-29)
The importance of mRNA methylation erased by ALKBH5 in mRNA biogenesis, decay, and translation control is an emerging research focus. Ectopically activated YAP is associated with the development of many human cancers. However, the mechanism whereby ALKBH5 regulates YAP expression