16-201
Proteina G agarosio/DNA di sperma di salmone, 2,5 mL
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Sinonimo/i:
ChIP agarose beads, ChIP agaraose G beads
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
Compatibilità
suitable for immunoprecipitation
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagenti e risorse per lo studio delle interazioni tra proteine e acidi nucleici, come le interazioni proteina-RNA, proteina-DNA e proteina-proteina, e delle relative applicazioni.