Documenti
16-125
Millipore
Agarosio coniugato con proteina A
Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins.
Sinonimo/i:
Protein A resin
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
Descrizione generale
Questo adsorbente coniugato con proteina A ideato per tecniche di separazione per affinità e caratterizzato da un'elevata capacità di legame per gli anticorpi è molto usato per la purificazione dei biofarmaci. Le sferette sono legate covalentemente a una quantità di proteina A sufficiente per una capacità di legame di 20 +/-2 mg di IgG umane/1 mL.
Applicazioni
Le sferette di agarosio coniugate con proteina A si usano nei saggi di immunoprecipitazione. Sono adatte per la purificazione di immunoglobuline di uomo, topo e coniglio.
Qualità
Valutata di routine immunoprecipitando le proteine contenenti fosfotirosina, ottenute da un lisato di cellule A431 stimolate con EGF, con anticorpo anti-fosfotirosina (05-321).
Stato fisico
Acqua con thimerosal 0,01%
Stoccaggio e stabilità
1 anno a 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Pertussis toxin-sensitive G proteins as mediators of the signal transduction pathways activated by cytomegalovirus infection of smooth muscle cells.
Shibutani, T, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2054-2061 (1997)
D K Fuhrer et al.
The Journal of biological chemistry, 270(42), 24826-24830 (1995-10-20)
Protein tyrosine phosphorylation and thus dephosphorylation are part of the interleukin (IL)-11 response in mouse 3T3-L1 cells. We report here for the first time the involvement and interactions of the SH2-containing protein tyrosine phosphatase Syp in the IL-11 signal transduction
Identification of regions within the four small subunits of human replication factor C required for complex formation and DNA replication
Uhlmann, F., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 10065-10071 (1997)
Activation of endothelin ETA receptors induces phosphorylation of alpha1b-adrenoreceptors in Rat-1 fibroblasts
Vazquez-Prado, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27330-27337 (1997)
Chronic stimulation of Nod2 mediates tolerance to bacterial products.
Hedl, Matija, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 19440-19445 (2007)