Documenti fondamentali
1.60317
Supelco
Nitric acid
25%, suitable for titration
Sinonimo/i:
Nitric acid solution
Scegli un formato
0.5 L
CHF 35.00
CHF 35.00
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.5 L
CHF 35.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 35.00
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Acido nitrico, suitable for titration
Nome Commerciale
Titripur®
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
titration: suitable (argentrometric)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4