Vai a
1.01799
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido nitrico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 103.00
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 202.00
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 211.00
180 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 4’470.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
69%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
CHF 103.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido nitrico 69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
69%
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
solubility
water: soluble
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acido nitrico al 69% (per analisi) può essere utilizzato per controllare il valore del pH in sistemi di cromatografia liquida a interazione idrofilica (HILIC) per l′analisi di composti polari in campioni complessi.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.018321.004521.15187
Acido nitrico 69% for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01799
Acido nitrico 69%
Acido nitrico for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.01832
Acido nitrico
Acido nitrico for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE&#174; Reag. Ph Eur,ISO
Supelco
1.00452
Acido nitrico
Acido nitrico Suprapur&#174;
Supelco
1.15187
Acido nitrico
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
concentration
69%
concentration
68.0-70.0% HNO3
concentration
-
concentration
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido nitrico 69%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf