146800
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico
Penase, Tween, Thiosulfate, Histidine, Lecithin, ICR plus with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar di soia triptico con lecitina, Tween, istidina, tiosolfato e penicillasi, TSA, TSA con Penase LTHThio sedi. ICR+ 30 ml
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea 1468000120
box of 20 ea 1468000020
tecniche
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
Colore
light yellow
Intervallo di pH
7.1-7.5
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenuto correlato
Settle plates for isolators and critical cleanrooms