Documenti
1.46489
Millipore
Fluido A
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluid A acc. USP Septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
Sterilità
sterile; autoclaved
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
600 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
sterility testing
Compatibilità
nonselective for
Applicazioni
Sterility testing
Confezionamento
600 ml in 1 L ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)
Stoccaggio e stabilità
Store at +2°C to +25°C.
Altre note
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1