Documenti
1.37097
SAFC
Poloxamero 188 EMPROVE® EXPERT ottimizzato per colture cellulari
(stabilized with 70 ppm BHT)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, propoxylated
About This Item
Formula condensata:
(C3H6O · C2H4O)x
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
52 °C
Temp. transizione
flash point 260 °C
Solubilità
>100 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 70 °C
Densità bulk
1050 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi. Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.