Documenti
RES6003H-B7
SAFC
HEPES
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Beilstein:
883043
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3 (, )
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
La qualità delle soluzioni tampone è fondamentale per il successo dei processi biofarmaceutici, giacché i tamponi sono indispensabili in quasi tutti i passaggi della produzione.
La nostra ampia selezione di sostanze tampone, tutte prodotte secondo processi adeguatamente controllati, è tagliata su misura per le vostre esigenze. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Applicazioni
L′HEPES è un tampone biologico spesso denominato tampone di “Good”. È il tampone biologico più usato, grazie al suo pKa di 7,31 che corrisponde al pH fisiologico di 7,36. L′HEPES è considerato non tossico per le linee di coltura cellulari, è altamente solubile in acqua e offre un′elevata limpidezza della soluzione.
L′HEPES è usato nei terreni di coltura cellulare, nelle formulazioni tampone biofarmaceutiche (sia upstream che downstream) e nei reagenti diagnostici. I tamponi basati su HEPES si usano nei bioprocessi di purificazione di anticorpi, bioattivi, proteine e fattori di crescita.
Confezionamento
Il prodotto è disponibile nei seguenti tipi di confezione:
RES6003H-B701X: contenitore da 100 g
RES6003H-B703X: contenitore da 5 kg
RES6003H-B705X: contenitore da 25 kg
RES6003H-B706X: contenitore da 50 kg
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
HEPES Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.10110
HEPES
HEPES A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
Millipore
391340
HEPES
HEPES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
MOPS
SAFC
PHG0007
MOPS
MOPS
SAFC
RES0197M-A7
MOPS
HEPES BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
H3784
HEPES
P Dey et al.
Oncogene, 33(33), 4213-4225 (2013-10-01)
Estrogen receptor β (ERβ) is emerging as a critical factor in understanding prostate cancer biology. Although reduced in prostate cancer above Gleason grade 3, ERβ is a potential drug target at the initial stage of the disease. In human prostate
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Brendan M Leung et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(11), 1247-1258 (2013-03-19)
Modular cardiac tissues developed both vascular and cardiac structures in vivo, provided that the host response was attenuated by omitting xenoproteins from the modules. Collagen gel modules (with Matrigel(TM)) containing cardiomyocytes (CMs) alone or CMs with surface-seeded endothelial cells (ECs; CM/EC
Suganthi Chittaranjan et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3159-3173 (2014-04-12)
Triple-negative breast cancers (TNBC) are defined by a lack of expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth factor receptor 2 (ERBB2/HER2). Although initially responsive to chemotherapy, most recurrent TNBCs develop resistance, resulting in disease progression.