Documenti
1.32273
Sigma-Aldrich
Acido borico
crystals, Technipur®
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1