202878
Acido borico
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
orthoboric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystalline powder
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 49.2 g/L at 20 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 23 °C
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Boric acid finds uses in several areas; such as
- In glass fibres, to enhance its resistance and color
- In glazing ceramic wares
- As a condensing agent, chemical intermediate and as a precursor for preparation of borates and other boron based compounds
- As a water coolant in nuclear reactors
- In electrolytic condensers and capacitors 1
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.