126626
Bovine Serum Albumin
30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Sinonimo/i:
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free,
Descrizione
Merck USA index - 14, 8468
Saggio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Colore
pale amber
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
WGK 3