Vai a
A9576
Albumina sierica bovina
30% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Bovine Serum Albumin solution
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 731.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% total protein basis (UV)
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
endotoxin, tested
Concentration:
in phosphate buffer (DPBS)
CHF 731.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
assay
28-32% total protein basis (UV)
form
liquid
origin
USA origin
concentration
in phosphate buffer (DPBS)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
6.5-7.5
foreign activity
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La BSA è una singola catena polipeptidica costituita da circa 583 residui amminoacidici e nessun carboidrato. A pH compreso tra 5 e 7 contiene 17 ponti disolfuro intracatena e 1 gruppo sulfidrilico.
Application
La BSA in soluzione al 30% può essere utilizzata come supplemento in terreni privi di siero. L′albumina di siero bovino è ampiamente usata come additivo per i terreni di coltura cellulare, soprattutto per quelli privi di siero. Offre una gamma di vantaggi tra cui la protezione dal danno ossidativo e la stabilizzazione di altri componenti dei terreni come gli acidi grassi e il piridossale.
Preparation Note
Preparata da A9647 in DPBS (D5652).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3174A1595A8806
Sieroalbumina fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8806
Sieroalbumina
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
28-32% (biuret)
assay
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina sierica bovina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product prepared in DPBS with or without Ca++ and Mg++?
    1 answer
    1. A9576 is prepared with modified DPBS without calcium chloride and magnesium chloride.
      Helpful?
  2. What is the open stability of A9576?
    1 answer
    1. This product is assigned a recommended retest date of approximately 3 years from the date of Quality Release. Provided that the product is stored properly and no contaminants have been introduced, once opened, the product is expected to be stable up to the lot-specific retest date. The retest date is published in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9576#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review