1.25078
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Parametri
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~150 mg, BSA binding capacity
applicazioni
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent binding at high flow rates
- Excellent pressure-flow behavior
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13