123871
SC79
≥98% (sum of two isomers, HPLC), solid, Akt activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Akt Activator II, SC79, Ethyl-2-amino-6-chloro-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Akt Activator II, SC79, Akt Activator II, SC79, CAS 305834-79-1, is a cell-permeable compound that interacts with Akt PH domain PIP3 binding pocket and makes it more susceptible to phosphorylation by upstream Kinases.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Pleckstrin homology (PH) domain of Akt
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3